Learn More
rac N-desmetil tramadol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethyltramadol Hydrochloride |
| CAS | 75377-45-6 |
| Fórmula molecular | C15H23NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, (1R,2R)-rel-, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, cis-(±)-, rel-(1R,2R)-1-(3-Methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]cyclohexanol, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, cis-, N-Demethyltramadol, N-Desmethyltramadol, N-Monodesmethyltramadol, Nortramadol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3/t13-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2 |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1729 |