Learn More
rac N-Desmetil Mefenitoína, TRC
Código de producto. 30353074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353074 5 mg 5 miligramos
30350032 250 mg 250 miligramos
30362637 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-07-2
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 5-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (RS)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-ethylhydantoin, Desmethylmephenytoin, Ethylphenylhydantoin, NSC 150466, NSC 33388, Nirvanol, Normephenytoin
Nombre IUPAC 5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CCC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N-Desmethyl Mephenytoin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899