Learn More
rac-N-Desmetil Bedaquilina, TRC
Código de producto. 30011779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011779 1 mg 1 miligramo
30010532 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2313101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 654654-76-9
Fórmula molecular C31H29BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 541.48
Sinónimo rac-(1R,2S)-1-(6-Bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(methylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol, (alphaR,betaS)-rel-6-Bromo-2-methoxy-alpha-[2-(methylamino)ethyl]-alpha-1-naphthalenyl-beta-phenyl-3-quinolineethanol
SMILES CNCC[C@](O)([C@H](c1ccccc1)c2cc3cc(Br)ccc3nc2OC)c4cccc5ccccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-N-Desmethyl Bedaquiline
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H29BrN2O2/c1-33-18-17-31(35,27-14-8-12-21-9-6-7-13-25(21)27)29(22-10-4-3-5-11-22)26-20-23-19-24(32)15-16-28(23)34-30(26)36-2/h3-16,19-20,29,33,35H,17-18H2,1-2H3/t29-,31-/m1/s1