Learn More
rac N-Demetil Prometazina Cloruro, TRC
Código de producto. 30008442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008442 250 mg 250 miligramos
17941585 25 mg 25 miligramos
17963015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD231220250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60113-77-1
Fórmula molecular C16 H18 N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 306.85
Sinónimo (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, monohydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC N-metil-1-fenotiazina-10-ilpropano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0957
Porcentaje de pureza >95%