Learn More
rac N-Demetil Prometazina-d3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30366005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366005 2.5 mg 2.50 miligramo
30363976 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2312222.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330173-19-7
Fórmula molecular C16H16D3ClN2S
Peso molecular (g/mol) 309.87
Sinónimo N,α-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine-d3 Hydrochloride, Nor1-Promethazine-d3 Monohydrochloride
SMILES CC(NC([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N-Demethyl Promethazine-d3 Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H/i2D3;