Learn More
Ácido rac N-Boc-3,3-dimetil-2-pirrolidenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 143979-40-2 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)C1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3-dimetil-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1471 |