Learn More
rac N-bisdesmetil tramadol, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-Bisdesmethyl Tramadol, Hydrochloride |
| CAS | 541505-91-3 |
| Fórmula molecular | C14H22ClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | cis-(+/-)-2-Aminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15;/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3;1H/t12-,14+;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@]1(C2=CC(OC)=CC=C2)CCCC[C@]1([H])CN.Cl |
| Nombre IUPAC | (1R,2R)-2-(aminometil)-1-(3-metoxifenil)ciclohexan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 271.78 |