Learn More
rac N-bencil-N-etil-2-(hidroximetil)-1-fenil-ciclopropanocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide |
| CAS | 1391052-73-5 |
| Fórmula molecular | C20H23NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R,2S)-rel-N-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-N-(phenylmethyl)-cyclopropanecarboxamide, (1R,2S)-N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxamide, (±)-N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, racem-N-Benzyl-N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO2/c1-2-21(14-16-9-5-3-6-10-16)19(23)20(13-18(20)15-22)17-11-7-4-8-12-17/h3-12,18,22H,2,13-15H2,1H3/t18-,20+/m1/s1 |
| SMILES | CCN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@]2(C[C@@H]2CO)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-N-bencil-N-etil-2-(hidroximetil)-1-fenilciclopropano-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1729 |