Learn More
rac-N-bencil-N-[2-hidroxil-2-(4-benciloxi-3-formamidofenil)-etil]-3-(4-metoxifenil)-2-propilamina-d6, TRC
Código de producto. 30329967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30329967 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30329967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2790971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[5-[2-[benzyl-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-phenylmethoxyphenyl]formamide
CAS 1216518-77-2
Fórmula molecular C33 2H6 H30 N2 O4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H36N2O4/c1-25(19-26-13-16-30(38-2)17-14-26)35(21-27-9-5-3-6-10-27)22-32(37)29-15-18-33(31(20-29)34-24-36)39-23-28-11-7-4-8-12-28/h3-18,20,24-25,32,37H,19,21-23H2,1-2H3,(H,34,36)/i1D3,19D2,25D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(NC=O)c1)Cc3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc(OC)cc4
Nombre IUPAC N-[5-[2-[bencil-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]-1-hidroxietil]-2-fenilmetoxifenil]formamida
Peso molecular (g/mol) 530.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.3052