Learn More
rac-N-bencil-N-[2-hidroxil-2-(4-benciloxi-3-formamidofenil)-etil]-3-(4-metoxifenil)-2-propilamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-[2-[benzyl-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-phenylmethoxyphenyl]formamide |
| CAS | 1216518-77-2 |
| Fórmula molecular | C33 2H6 H30 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H36N2O4/c1-25(19-26-13-16-30(38-2)17-14-26)35(21-27-9-5-3-6-10-27)22-32(37)29-15-18-33(31(20-29)34-24-36)39-23-28-11-7-4-8-12-28/h3-18,20,24-25,32,37H,19,21-23H2,1-2H3,(H,34,36)/i1D3,19D2,25D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(NC=O)c1)Cc3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc(OC)cc4 |
| Nombre IUPAC | N-[5-[2-[bencil-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]-1-hidroxietil]-2-fenilmetoxifenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 530.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.3052 |