Learn More
rac N-acetil-pseudoefedrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-Acetyl-Pseudoephedrine |
| CAS | 5878-95-5 |
| Fórmula molecular | C12H17NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | rel-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide, (S*,S*)-(±)-N-(2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-N-methylacetamide, threo-(±)-N-(β-Hydroxy-α-methylphenethyl)-N-methylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3 |
| SMILES | OC([C@@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | N-(1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il)-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |