Learn More
rac N-Acetil Ephedrine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac N-Acetyl Ephedrine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |
| Porcentaje de pureza | >95% |