Learn More
rac N-[4-Cloro-2-[3-ciclopropil-1-hidroxi-1-(trifluorometil)-2-propinil]fenil]-4-metoxibenzamida, TRC
Código de producto. 30354957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354957 2.5 mg 2.50 miligramo
30363735 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3651502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189491-03-9
Fórmula molecular C21H17ClF3NO3
Peso molecular (g/mol) 423.81
Sinónimo SW 965
Nombre IUPAC N-[4-cloro-2-(4-ciclopropil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxibut-3-yn-2-il)fenil]-4-metoxibenzamida
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac N-[4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-4-methoxybenzamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17ClF3NO3/c1-29-16-7-4-14(5-8-16)19(27)26-18-9-6-15(22)12-17(18)20(28,21(23,24)25)11-10-13-2-3-13/h4-9,12-13,28H,2-3H2,1H3,(H,26,27)