Learn More
rac Mono(etilhexilo) ftalato, TRC
Código de producto. 30135191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135191 100 mg 100 miligramos
30138429 25 mg 25 miligramos
30010054 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM542490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4376-20-9
Fórmula molecular C16 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 278.34
Sinónimo Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(2-etilhexoxicarbonil)benzoico
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic Acid Mono-2-ethylhexyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518
Porcentaje de pureza >95%