Learn More
rac Mono(etilhexil) ftalato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Mono(ethylhexyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1276197-22-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H18D4O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Mono(2-ethylhexyl) Phthalate-d4, 2-Ethylhexyl Hydrogen Phthalate-d4, Phthalic Acid-d4 Mono(2-ethylhexyl) Ester, 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid Mono(2-ethylhexyl) Ester, MEHP-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | O=C(OCC(CCCC)CC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 282.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1769 |
| Mostrar más |