Learn More
rac Mono(5-carboxi-2-etilpentil) ftalato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 866864-06-4 |
| Fórmula molecular | C16H16D4O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Ester, MECPP-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(6-5-9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-4-3-7-12(13)15(19)20/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/i3D,4D,7D,8D |
| SMILES | O=C(OCC(CC)CCCC(O)=O)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(((5-carboxi-2-etilpentil)oxi)carbonil)benzoico-3,4,5,6-d4 |
| Peso molecular (g/mol) | 312.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1511 |