Learn More
rac Mono(3,5,5-trimetilhexil) ftalato, TRC
Código de producto. 30468481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30468481 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30468481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56720050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoisononyl phthalate
CAS 297182-83-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H24 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Phthalic acid 7-methyloctyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(7-metiloctoxicarbonil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 292.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1675
Porcentaje de pureza >95