Learn More
rac Mono(2-etil-5-oxohexil) ftalato, TRC
Código de producto. 30040690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040690 10 mg 10 miligramos
30040476 1 mg 1 miligramo
30040425 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54252010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40321-98-0
Fórmula molecular C16 H20 O5
Peso molecular (g/mol) 292.33
Sinónimo rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester
Nombre IUPAC 2-(2-etil-5-oxohoxi)ácido carbonilbenzoico
SMILES CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1311
Porcentaje de pureza >95%