Learn More
rac Mono(2-etil-5-oxohexil) ftalato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 679789-44-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H16D4O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,12H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | O=C(OCC(CCC(C)=O)CC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 296.35 |
| Porcentaje de pureza | >95 |