Learn More
rac-Monepantel, TRC
Código de producto. 30133779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133779 250 mg 250 miligramos
17989074 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM515795250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851976-50-6
Fórmula molecular C20 H13 F6 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 473.39
Sinónimo Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, N-[1-Cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethylphenoxy)-1-methylethyl]-4-trifluoromethylsulfanylbenzamide
Nombre IUPAC N-[2-ciano-1-[5-ciano-2-(trifluorometil)fenoxi]propano-2-il]-4-(trifluorometilsulfanil)benzamida
SMILES CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Monepantel
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.0633
Porcentaje de pureza >95%