Learn More
rac-Monepantel Sulfona, TRC
Código de producto. 30010681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010681 100 mg 100 miligramos
17933455 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM515810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851976-52-8
Fórmula molecular C20H13F6N3O4S
Peso molecular (g/mol) 505.39
Sinónimo Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzamide, Monepantel sulfone, N-(2-Cyano-1-(5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-2-yl)-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)benzamide, Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzamide, Monepantel sulfone
Nombre IUPAC N-[2-ciano-1-[5-ciano-2-(trifluorometil)fenoxi]propano-2-il]-4-(trifluorometilsulfonil)benzamida
SMILES CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Monepantel Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13F6N3O4S/c1-18(10-28,11-33-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)34(31,32)20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.0531
Porcentaje de pureza >95%