Learn More
Cloruro de rac-Milnacipran, TRC
Código de producto. 30133316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133316 100 mg 100 miligramos
30132495 25 mg 25 miligramos
30011843 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM344600100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101152-94-7
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 282.81
Sinónimo Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(±)-, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-(aminometil)-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milnacipran Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1499