Learn More
Clorhidrato de rac-milnacipran-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Milnacipran-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1217774-40-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H13D10ClN2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1R,2S)-rel-2-(Amino-methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide-d10, Monohydrochloride, F-2207-d10, Ixel-d10, Toledomin-d10, Dalcipran-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | NC[C@@H]1C[C@@]1(C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C2=CC=CC=C2.Cl |
| Nombre IUPAC | (1S,2R)-2-(aminometil)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1-fenilciclopropano-1-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 292.87 |
| Mostrar más |