Learn More
Ácido Clorhidrato de Rac-Milnacipran, TRC
Código de producto. 30480152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480152 25 mg 25 miligramos
30479433 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34460525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105310-28-9
Fórmula molecular C11 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 227.69
Sinónimo (1R,2S)-rel-2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid Hydrochloride, cis-2-(Aminomethyl)-1-phenylcyclopropanecarboxylic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-(aminometil)-1-fenilciclopropano-1-ácido carboxílico clorhidrato
SMILES Cl.NC[C@@H]1C[C@@]1(C(=O)O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Milnacipran Acid Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1/C11H13NO2.ClH/c12-7-9-6-11(9,10(13)14)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14);1H/t9-,11+;/s2
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.07