Learn More
rac Metoprolol Hemi (+)-Tartrate, TRC
Código de producto. 30041336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041336 100 mg 100 miligramos
18083940 50 mg 50 miligramos
18062150 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338790100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56392-17-7
Fórmula molecular 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 684.81
Sinónimo Metoprolol Tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (±)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9CI), (±)-1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, (±)-Metoprolol bitartrate, (±)-Metoprolol tartrate, 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), Beloc, Betaloc, CGP 2175E, H 93/26, HCTCGP 2175E, Lopresor, Metapro, Metoprolol (+)-tartrate, Metoprolol tartrate, Metoprolol tartrate (2:1), Prelis, Seloken, Selopral, Slow Lopresor, Vasocardin
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 1-[4-(2-2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metoprolol Tartrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 684.3833