Learn More
rac metoprolol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Metoprolol-d7 |
| CAS | 959787-96-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H7 H18 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (±)-Metoprolol-(isopropyl-d7), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-, Metoprolol D7 (isopropyl D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/i1D3,2D3,12D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 274.41 |
| Mostrar más |