Learn More
rac Metil Efavirenz (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac methyl Efavirenz (mixture of diastereomers) |
| CAS | 353270-76-5 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl F3 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-3,1-Benzoxazin-2-one','6-chloro-1,4-dihydro-4-[2-(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-','(4S)-, 2H-3,1-Benzoxazin-2-one','6-chloro-1,4-dihydro-4-[(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-','(4S)- (9CI), (4S)-6-Chloro-1,4-dihydro-4-[2-(2-methylcyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, Methyl-DMP 266, SV 997 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClF3NO2/c1-8-6-9(8)4-5-14(15(17,18)19)11-7-10(16)2-3-12(11)20-13(21)22-14/h2-3,7-9H,6H2,1H3,(H,20,21)/t8?,9?,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC1CC1C#C[C@@]2(OC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (4S)-6-cloro-4-[2-(2-metilciclopropil)etinil]-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 329.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.043 |