Learn More
rac Methotrimeprazine, TRC
Código de producto. 30135230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135230 25 mg 25 miligramos
30012256 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26077525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851-68-3
Fórmula molecular C19H24N2OS
Peso molecular (g/mol) 328.47
Sinónimo 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (±)-2-Methoxy-10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine, (±)-Methotrimeprazine, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, dl-Methotrimeprazine
Nombre IUPAC (2R)-3-(2-metoxifenotiazina-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
SMILES CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC)=C2)SC3=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Methotrimeprazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1609