Learn More
rac Methotrimeprazine Maleate Salt, TRC
Código de producto. 30465778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465778 10 mg 10 miligramos
30469113 25 mg 25 miligramos
30467563 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26078810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17086-29-2
Fórmula molecular C23H28N2O5S
Peso molecular (g/mol) 444.54
Sinónimo 2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Maleate, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine Maleate, 2-Methoxytrimeprazine Maleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 3-(2-metaxifenotiazina-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina
SMILES CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)OC)CN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Methotrimeprazine Maleate Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1719