Learn More
rac Clorhidrato de metotrimeprazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methotrimeprazine Hydrochloride |
| CAS | 4185-80-2 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O S . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)CN(C)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetil-propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 364.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1376 |