Learn More
rac Methotrimeprazzina-d3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30472254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472254 10 mg 10 miligramos
30471607 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26078610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216745-60-6
Fórmula molecular C19H22D3ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 367.95
Sinónimo 2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine-d3 Hydrochloride, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine-d3 MonoHydrochloride, 2-Methoxytrimeprazine-d3 Hydrochloride, 2-Methoxytrimeprazine-d3
SMILES CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Methotrimeprazine-d3 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/i4D3;