Learn More
rac-Metanefrina-O-Sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Metanephrine-O-sulfate |
| CAS | 7367-47-7 |
| Fórmula molecular | C10H15NO6S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | alpha-[(Methylamino)methyl]-4-(hydrogen sulfate) Vanillyl Alcohol, 3-Methoxy-alpha-[(methylamino)methyl]-4-(sulfooxy)benzenemethanol; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO6S/c1-11-6-8(12)7-3-4-9(10(5-7)16-2)17-18(13,14)15/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)c1ccc(OS(=O)(=O)O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | [4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etilo]-2-metoxifenilo] sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 277.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.062 |