Learn More
rac Metanefrina Hidrocloruro Salt, TRC
Código de producto. 18033940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033940 100 mg 100 miligramos
18071750 50 mg 50 miligramos
17919649 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18033940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258760100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881-95-8
Fórmula molecular C10 H15 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 233.69
Sinónimo Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etilo]-2-metoxifenol; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-Metanephrine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0819
Porcentaje de pureza >95%