Learn More
sal clorhídrica de metanefrina rac (0,1 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Metanephrine Hydrochloride |
| CAS | 881-95-8 |
| Fórmula molecular | C10H16ClNO3 |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Metanephrine hydrochloride, Metanephrine hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, D,L-Metanephrine Hydrochloride, rac-Metanephrine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etilo]-2-metoxifenol; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 233.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0819 |
| Mostrar más |