Learn More
rac mepindolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Mepindolol |
| CAS | 23694-81-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H22N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]- (8CI), 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-Mepindolol, Mepindolol, Racemic Mepindolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]c(C)cc12 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-metil-1H-indol-4-il)oxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.35 |
| Mostrar más |