Learn More
rac Mepindolol-d7, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac Mepindolol-d7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10(2)16-8-12(18)9-19-15-6-4-5-14-13(15)7-11(3)17-14/h4-7,10,12,16-18H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3,10D |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.212 |