Learn More
rac-Mephenitoína, TRC
Código de producto. 30135628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135628 5 mg 5 miligramos
30135086 10 mg 10 miligramos
17952725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2249855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-12-4
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo Mephenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-Hydantoin, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (±)-Mephenytoin, (±)-Mesantoin, 3-Ethylnirvanol, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3H,5H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, DL-Mephenytoin, Epiazin, Epilan, Fenantoin, Gerot-Epilan, Insulton, Mephenytoin, Mesantoin, Mesdontoin, Mesontoin, Methoin, Methylphenetoin, Metydan, NSC 34652, Phenantoin, Phenylethylmethylhydantoin, Sacerno, Sedantional, Sedantoin, Triantoin
Nombre IUPAC 5-etil-3-metil-5-fenillimidazolidina-2,4-diona
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenytoin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055