Learn More
rac Mefenitoína-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Mephenytoin-d5 |
| CAS | 1185032-66-9 |
| Fórmula molecular | C12 2H5 H9 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Ethyl-3-methyl-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)imidazolidine-2,4-dione, 5-Ethyl-3-methyl-5-(phenyl-d5)-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-3-methyl-5-(phenyl-d5)hydantoin, Mephenytoin-d5, Mephenytoin-D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/i4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CC)NC(=O)N(C)C2=O |
| Nombre IUPAC | 5-etil-3-metil-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.1369 |