Learn More
rac Mephenytoin-d3, TRC
Código de producto. 30468497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468497 2.5 mg 2.50 miligramo
30465610 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2250022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185101-86-3
Fórmula molecular C12 2H3 H11 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 221.27
Sinónimo 5-Ethyl-5-phenyl-3-(trideuteriomethyl)imidazolidine-2,4-dione, 5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-3-(methyl-d3)-5-phenylhydantoin, Mephenytoin-d3, Mephenytoin-D3 (N-methyl-D3)
Nombre IUPAC 5-etil-5-fenil-3-(trideuteriometil)imidazolidina-2,4-dione
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Mephenytoin-d3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1244