Learn More
rac Matairesinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Matairesinol |
| CAS | 120409-94-1 |
| Fórmula molecular | C20H22O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R,4R)-rel-Dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, trans-Dihydro-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4S)-3,4-bis[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 358.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1416 |