Learn More
rac Matairesinol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Matairesinol-d6 |
| CAS | 1346600-02-9 |
| Fórmula molecular | C20H16D6O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3R,4R)-rel-Dihydro-3,4-bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)]methyl]-2(3H)-furanone, trans-Dihydro-3,4-bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)]methyl]-2(3H)-furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,9D,10D |
| SMILES | O=C1OC[C@@H](CC2=C([2H])C([2H])=C(O)C(OC)=C2[2H])[C@@H]1CC3=C([2H])C([2H])=C(O)C(OC)=C3[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 364.42 |