Learn More
Ácido rac-lipoico monosulfóxido (mezcla de regioisómeros y diastereomeros), TRC
Código de producto. 30133563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133563 1 g 1 g
30135417 100 mg 100 miligramos
30003325 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4687401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108015-78-7
Fórmula molecular C8 H14 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 222.32
Sinónimo 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, mixture of 1-Oxide and 2-Oxide
Nombre IUPAC Ácido 5-(2-oxoditiolano-3-il)pentanoico
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-oxodithiolan-3-yl)pentanoic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O3S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-12-13(7)11/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0384