Learn More
rac Lenalidomida-13C5, TRC
Código de producto. 30481180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481180 10 mg 10 miligramos
30479463 1 mg 1 miligramo
30477065 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32800210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219332-91-8
Fórmula molecular C813C5H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 264.22
Sinónimo Lenalidomide 13C5
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)[13CH]3[13CH2][13CH2][13C](=O)N[13C]3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Lenalidomide-13C5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)/i4+1,5+1,10+1,11+1,12+1