Learn More
rac Kynurenine, TRC
Código de producto. 30136712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136712 25 mg 25 miligramos
30005633 5 mg 5 miligramos
30011560 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK66100025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343-65-7
Fórmula molecular C10 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo α,2-Diamino-γ-oxobenzenebutanoic Acid, 3-Anthraniloylalanine, DL-Kynurenine, Kynurenin, dl-Kynurenine;
Nombre IUPAC 2-amino-4-(2-aminofenil)-4-oxobutanoico ácido
SMILES NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Kynurenine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0848
Porcentaje de pureza >95%