Learn More
rac Ketoroloc Tris Amida Impureza, TRC
Código de producto. 30138059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138059 1 g 1 g
30136317 250 mg 250 miligramos
17983805 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2356401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167105-80-8
Fórmula molecular C19 H22 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 358.39
Sinónimo 5-Benzoyl-2,3-dihydro-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-1H-pyrrolizine-1-carboxamide, 1H-Pyrrolizine-1-carboxamide, 5-benzoyl-2,3-dihydro-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-, (±)-, (1RS)-5-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
Nombre IUPAC 5-benzoilo-N-[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propano-2-il]-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxamida
SMILES OCC(CO)(CO)NC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1529
Porcentaje de pureza >95%