Learn More
rac Ketoroloc Tris Amida Impureza, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1529 |
| Porcentaje de pureza | >95% |