Learn More
rac Ketorolac, TRC
Código de producto. 30137483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137483 5 g 5 g
18041440 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2356155G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74103-06-3
Fórmula molecular C15 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 255.27
Sinónimo 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (±)-, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, (±)-Ketorolac, Acular LS, Keromin, Ketorolac, RS 37619, Sprix, Sukerin
Nombre IUPAC 5-benzoilo-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Ketorolac
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0895