Learn More
rac Ketorolac-d4 (>90%), TRC
Código de producto. 30401321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401321 1 mg
30404494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2356021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216451-53-4
Fórmula molecular C15H9D4NO3
Peso molecular (g/mol) 259.29
Sinónimo 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-(pyrrolizine-d4)-1-carboxylic Acid, (+/-)-Ketorolac-d4, Ketorolac-d4, RS 37619-d4
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C3N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C3C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Ketorolac-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/i8D2,9D2