Learn More
rac Isómero de Ketorolac 6-Benzoilo, TRC
Código de producto. 30134531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134531 1 mg 1 miligramo
30012006 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2356201MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026936-07-1
Fórmula molecular C15 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 255.27
Sinónimo 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid, (1RS)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 6-benzoilo-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCn2cc(cc12)C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)11-8-13-12(15(18)19)6-7-16(13)9-11/h1-5,8-9,12H,6-7H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0895