Learn More
Amida tris base de rac-ketoprofeno, TRC
Código de producto. 30392136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30392136 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30392136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20083550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material rac-Ketoprofen Tris Base Amide
CAS 1777830-05-3
Fórmula molecular C20 H23 N O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-α-methyl-benzeneacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO5/c1-14(19(26)21-20(11-22,12-23)13-24)16-8-5-9-17(10-16)18(25)15-6-3-2-4-7-15/h2-10,14,22-24H,11-13H2,1H3,(H,21,26)
SMILES CC(C(=O)NC(CO)(CO)CO)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)-N-[2-hidroxi-1,1-bis(hidroximetil)etil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 357.15762285
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.4
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.